Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
BUFFER PH4.01 - RED 6X1PT/PK | Avantor

BUFFER PH4.01 - RED 6X1PT/PK

Catalog # CABK582517
BUFFER PH4.01 - RED 6X1PT/PK
Catalog # CABK582517
Supplier:  
CAS Number:  
BUFFER PH4.01 - RED 6X1PT/PK
BUFFER PH4.01 - RED 6X1PT/PK
CAS Number:  
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
BDH BUFFER REF STD PH4 RED 500ML Catalog #BDH5018-500ML

Le produit BDH5018-500ML est similaire à CABK582517 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.

BDH BUFFER REF STD PH4 COLORLESS 500ML Catalog #BDH5024-500ML

Le produit BDH5024-500ML est similaire à CABK582517 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.

Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.