Acide L(+)-ascorbique, GR ACS, Supelco®
Plastic bottle, 2.5 kg
Catalog # CAAX1775-5
Supplier:   MilliporeSigma
 :  AX1775-5
Acide L(+)-ascorbique, GR ACS, Supelco®
Catalog # CAAX1775-5
Supplier:  MilliporeSigma
CAS Number:  50-81-7
Acide L(+)-ascorbique, GR ACS, Supelco®
Acide L(+)-ascorbique, GR ACS, Supelco®
Plastic bottle, 2.5 kg
CAS Number:  50-81-7
Price
$1,706.90
Log in pour la disponibilité
Each (3kg)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Synonymes:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS Number:50-81-7
  • Formule:C₆H₈O₆
  • Numéro MDL:MFCD00064328
  • Molecular Weight:176.13 g/mol
  • Indice Merck:13,00837
  • Ébullition Pt:553 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:190 - 192 °C
  • Fusion Pt:190…192 °C
  • Densité:1,694 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-066-2
  • ATTEINDRE:exempt
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    99.0% min
  • Heavy metals (as Pb):
    0.002% max
  • Iron (Fe):
    0.001ppm max
  • Residue after ignition:
    0.1% max
  • Specific rotation [a]25/D (10%, water):
    +20.5-+21.5°
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Taille:
    2.5 kg