Acide formique ≥85%
Product Details & Documents
Purity: 85% CAS No.: 64-18-6 Molecular Formula: CH2O2 Formula Weight: 46.03 Flash Point: 50°(156°F) Refractive Index: 1.3710 Melting Point: 7-9° Boiling Point: 100-101° Beilstein Reference: 1209246 Merck Reference: 14,4241 UN No.: 1779 MDL No.: MFCD00003297
- CAS Number:64-18-6
- Formule:HCO₂H
- Numéro MDL:MFCD00003297
- Molecular Weight:46.03 g/mol
- Indice Merck:13,04265
- Ébullition Pt:100…101 °C
- Fusion Pt:7…9 °C
- Densité:1.220
- Flash Pt:50 °C (156 °F)
- Température de conservation:Température ambiante
- ONU:1779
- MARC:8,II
- :Density: 1.22 g/cm³ (25 °C)
- L'EINECS:200-579-1
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Taille:2.5 kg