Polysorbate 20
Product Details & Documents
Used for solubilizing membrane proteins during isolation and purification
CAS No.: 9005-64-5 Molecular Formula: C58H114O26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 100° MDL No.: MFCD00165986
- CAS Number:9005-64-5
- Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- Numéro MDL:MFCD00165986
- Ébullition Pt:>100 °C
- Densité:1.105
- Flash Pt:>110 °C(230 °F)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:500-018-3
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Taille:500 ml