Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Polysorbate 20

Bottle, 100 ml
Catalog # CAAAAL15029-AE
 :  L15029-AE
Polysorbate 20
Catalog # CAAAAL15029-AE
CAS Number:  9005-64-5
Polysorbate 20

Bottle, 100 ml

CAS Number:  9005-64-5
Price
$47.85
Log in pour la disponibilité
Each (100ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Used for solubilizing membrane proteins during isolation and purification

CAS No.: 9005-64-5 Molecular Formula: C58H114O26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 100° MDL No.: MFCD00165986

Synonymes:  Sorbitan monolaurate, ethoxylé
  • CAS Number:9005-64-5
  • Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • Numéro MDL:MFCD00165986
  • Ébullition Pt:>100 °C
  • Densité:1.105
  • Flash Pt:>110 °C(230 °F)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:500-018-3
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    100 ml

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.