Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Baicaleine 97% | Avantor

Baicaleine 97%

Bottle, 100 mg
Catalog # CAAAAL14185-MC
Irritant
Fournisseur #:  L14185-MC
Baicaleine 97%
Catalog # CAAAAL14185-MC
CAS Number:  491-67-8
Baicaleine 97%
Baicaleine 97%

Bottle, 100 mg

CAS Number:  491-67-8
Price
$71.17
Log in pour la disponibilité
Each (100mg)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Purity: 97% CAS No.: 491-67-8 Molecular Formula: C15H10O5 Formula Weight: 270.24 Melting Point: 268-270° Beilstein Reference: 272683 Merck Reference: 14,942 MDL No.: MFCD00017459

Synonymes:  5,6,7-Trihydroxyflavone
  • CAS Number:491-67-8
  • Formule:C₁₅H₁₀O₅
  • Numéro MDL:MFCD00017459
  • Molecular Weight:270.24 g/mol
  • Indice Merck:14,942
  • Fusion Pt:268…270 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    100 mg

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.