Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Polysorbate 80 | Avantor

Polysorbate 80

Bottle, 100 ml
Catalog # CAAAAL13315-AE
Fournisseur #:  L13315-AE
Polysorbate 80
Catalog # CAAAAL13315-AE
CAS Number:  9005-65-6
Polysorbate 80

Bottle, 100 ml

CAS Number:  9005-65-6
Price
$54.07
Log in pour la disponibilité
Each (100ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Used for solubilizing membrane proteins during isolation and purification

CAS No.: 9005-65-6 Flash Point: 149°(300°F) Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 100° Merck Reference: 14,7582 MDL No.: MFCD00082107

Synonymes:  Sorbitan monooleate, ethoxylated, Polyoxyethylene-80-Sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate
  • CAS Number:9005-65-6
  • Numéro MDL:MFCD00082107
  • Indice Merck:14,7582
  • Ébullition Pt:>100 °C
  • Fusion Pt:100 °C
  • Densité:1.064
  • Flash Pt:113 °C (closed cup)
  • Flash Pt:>149 °C(300 °F)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:500-019-9

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    100 ml

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.