Sodium peroxyde 95%
Product Details & Documents
Purity: 95% CAS No.: 1313-60-6 Molecular Formula: Na2O2 Formula Weight: 77.98 Melting Point: 460° dec. Merck Reference: 14,8655 MDL No.: MFCD00003497
- CAS Number:1313-60-6
- Formule:Na₂O₂
- Numéro MDL:MFCD00003497
- Molecular Weight:77.98 g/mol
- Indice Merck:13,08728
- Fusion Pt:660 °C
- Fusion Pt:460 °C (dec.)
- Densité:2,805 g/cm³ (20 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:215-209-4
- ONU:1504
- MARC:5.1,I
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Taille:50 g