Ammoniaque 28%
Product Details & Documents
CAS No.: 1336-21-6 Molecular Formula: H5NO Formula Weight: 35.05 Odor: Ammonia-like pH: 12 Merck Reference: 14,494 MDL No.: MFCD00011418
- CAS Number:1336-21-6
- Formule:NH₃
- Numéro MDL:MFCD00066650
- Molecular Weight:35.05 g/mol
- Indice Merck:14,494
- Ébullition Pt:32 - 37,7 °C (1013 hPa)
- Fusion Pt:-60 - -57,5 °C
- Densité:0,88 to 0.91 g/cm³ (20 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:215-647-6
- ONU:2672
- MARC:8,III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Taille:500 ml
Spécifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



