Ammoniaque 28%
Product Details & Documents
CAS No.: 1336-21-6 Molecular Formula: H5NO Formula Weight: 35.05 Odor: Ammonia-like pH: 12 Merck Reference: 14,494 MDL No.: MFCD00011418
- CAS Number:1336-21-6
- Formule:NH₃
- Numéro MDL:MFCD00066650
- Molecular Weight:35.05 g/mol
- Indice Merck:14,494
- Ébullition Pt:32 - 37,7 °C (1013 hPa)
- Fusion Pt:-60 - -57,5 °C
- Densité:0,88 to 0.91 g/cm³ (20 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:215-647-6
- ONU:2672
- MARC:8,III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Taille:2.5 L