Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

1,2,6-Hexanetriol 96%

Bottle, 25 g
Catalog # CAAAAL06032-14
 :  L06032-14
1,2,6-Hexanetriol 96%
Catalog # CAAAAL06032-14
CAS Number:  106-69-4
1,2,6-Hexanetriol 96%
1,2,6-Hexanetriol 96%

Bottle, 25 g

CAS Number:  106-69-4
Price
$92.25
Log in pour la disponibilité
Each (25g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Purity: 96% CAS No.: 106-69-4 Molecular Formula: C6H14O3 Formula Weight: 134.18 Flash Point: 191°(375°F) Refractive Index: 1.4760 Melting Point: -20° Boiling Point: 166-168°/2mm Beilstein Reference: 1304479 MDL No.: MFCD00002976

Synonymes:  1,2,6-Trihydroxyhexane
  • CAS Number:106-69-4
  • Formule:C₆H₁₄O₃
  • Numéro MDL:MFCD00002976
  • Molecular Weight:134.18 g/mol
  • Ébullition Pt:323 °C (1013 hPa)
  • Ébullition Pt:166…168 °C/2 mm
  • Fusion Pt:25 - 32 °C
  • Fusion Pt:–20 °C
  • Densité:1,11 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:191 °C (375 °F)
  • Flash Pt:191 °C(375 °F)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:203-424-6
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    25 g

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.