Rouge de phénol | Avantor
Rouge de phénol
Bottle, 50 g
Catalog # CAAAAB21710-18
Irritant
Fournisseur #:  B21710-18
Rouge de phénol
Catalog # CAAAAB21710-18
CAS Number:  143-74-8
Rouge de phénol
Rouge de phénol
Bottle, 50 g
CAS Number:  143-74-8
Price
$155.36
Log in pour la disponibilité
Each (50g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
CAS No.: 143-74-8 Molecular Formula: C19H14O5S Formula Weight: 354.38 Odor: Odorless Boiling Point: 300° Beilstein Reference: 326470 Merck Reference: 14,7247 MDL No.: MFCD00003552
Synonymes:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS Number:143-74-8
  • Formule:C₁₉H₁₄O₅S
  • Numéro MDL:MFCD00003552
  • Molecular Weight:354.38 g/mol
  • Indice Merck:13,07329
  • Ébullition Pt:>300 °C
  • Fusion Pt:? 300 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:205-609-7
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    50 g