Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Bleu de bromothymol | Avantor

Bleu de bromothymol

Bottle, 10 g
Catalog # CAAAAA17746-09
Fournisseur #:  A17746-09
Bleu de bromothymol
Catalog # CAAAAA17746-09
CAS Number:  76-59-5
Bleu de bromothymol
Bleu de bromothymol

Bottle, 10 g

CAS Number:  76-59-5
Price
$72.81
Log in pour la disponibilité
Each (10g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

CAS No.: 76-59-5 Molecular Formula: C27H28Br2O5S Formula Weight: 624.39 Melting Point: 200-202° Beilstein Reference: 373934 Merck Reference: 14,1445 MDL No.: MFCD00005872

Synonymes:  3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS Number:76-59-5
  • Formule:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
  • Numéro MDL:MFCD00005872
  • Molecular Weight:624.39 g/mol
  • Indice Merck:13,01430
  • Fusion Pt:204 - 202 °C
  • Fusion Pt:200…202 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-971-2
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    10 g

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.