Acide L(+)-ascorbique 99+%
Product TCA0537-025G is a replacement for CAAAAA15613-18 and has the same packaging and specifications, but may be a different quantity.
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Melting Point: 190-193° dec. Beilstein Reference: 84272 Merck Reference: 14,830 Optical Rotation: +21° (c=10 in water) MDL No.: MFCD00064328
- CAS Number:50-81-7
- Formula:C₆H₈O₆
- MDL Number:MFCD00064328
- Molecular Weight:176.13 g/mol
- Merck Index:13,00837
- Boiling Pt:553 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:190 - 192 °C
- Melting Pt:190…193 °C (dec.)
- Density:1,694 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Température ambiante
- EINECS:200-066-2
- REACH:exempt
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
Specifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Taille:50 g
Specifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



