Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Cyclohexanone 99+%

Cyclohexanone 99+%

Bottle, 100 ml
Catalog # CAAAAA15607-AE
Flammable
Irritant
Cyclohexanone 99+%
Catalog # CAAAAA15607-AE
Supplier:  
CAS Number:  108-94-1
Cyclohexanone 99+%
Cyclohexanone 99+%

Bottle, 100 ml

CAS Number:  108-94-1
Discontinued
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Purity: 99+% CAS No.: 108-94-1 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.4507 Melting Point: -26° Boiling Point: 154-156° Beilstein Reference: 385735 Merck Reference: 14,2726 UN No.: 1915 MDL No.: MFCD00001625

Synonyms:  Pimelic Ketone
  • CAS Number:108-94-1
  • Formula:C₆H₁₀(=O)
  • MDL Number:MFCD00001625
  • Molecular Weight:98.14 g/mol
  • Merck Index:13,02755
  • Boiling Pt:155,6 °C (1013 hPa)
  • Boiling Pt:154…156 °C
  • Melting Pt:-31 °C
  • Melting Pt:–26 °C
  • Density:0,9478 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:43 °C
  • Flash Pt:47 °C (116 °F)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:203-631-1
  • UN:1915
  • ADR:3,III
  • REACH:01-2119453616-35
Specifications

Specifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    100 ml

Specifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.