Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Adamantane 98% | Avantor

Adamantane 98%

Bottle, 1 kg
Catalog # CAAAAA14041-0B
Environnement
Fournisseur #:  A14041-0B
Adamantane 98%
Catalog # CAAAAA14041-0B
CAS Number:  281-23-2
Adamantane 98%
Adamantane 98%

Bottle, 1 kg

CAS Number:  281-23-2
Price
$1,170.74
Log in pour la disponibilité
Each (1kg)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 281-23-2 Molecular Formula: C10H16 Formula Weight: 136.24 Melting Point: 266-268°(sealed tube) Beilstein Reference: 1901173 Merck Reference: 14,149 MDL No.: MFCD00074719

Synonymes:  Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane
  • CAS Number:281-23-2
  • Formule:C₁₀H₁₆
  • Numéro MDL:MFCD00074719
  • Molecular Weight:136.24 g/mol
  • Indice Merck:13,00149
  • Ébullition Pt:171 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:-25 °C
  • Fusion Pt:266…268 °C (sealed tube)
  • Densité:1,07 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:206-001-4
  • ONU:3077
  • MARC:9,III
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Taille:
    1 kg

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.