Urée 98+%
Product Details & Documents
Used as a protein denaturant
Purity: 98+% CAS No.: 57-13-6 Molecular Formula: NH2CONH2 Formula Weight: 60.06 Odor: Ammonia-like pH: 9,2-9,5 Melting Point: 130-135° Beilstein Reference: 635724 Merck Reference: 14,9867 MDL No.: MFCD00008022
- CAS Number:57-13-6
- Formule:NH₂CONH₂
- Numéro MDL:MFCD00008022
- Molecular Weight:60.06 g/mol
- Indice Merck:13,09935
- Ébullition Pt:197 °C (1013 hPa)
- Fusion Pt:132,7 °C
- Fusion Pt:130…135 °C
- Densité:1,34 g/cm³ (20 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:200-315-5
- ATTEINDRE:01-2119463277-33
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Taille:500 g
Spécifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



