Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Urée 98+%

Drum, 10 kg
Catalog # CAAAAA12360-0C
 :  A12360-0C
Urée 98+%
Catalog # CAAAAA12360-0C
CAS Number:  57-13-6
Urée 98+%
Urée 98+%

Drum, 10 kg

CAS Number:  57-13-6
Price
$278.72
Log in for availability
Each (10kg)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Used as a protein denaturant

Purity: 98+% CAS No.: 57-13-6 Molecular Formula: NH2CONH2 Formula Weight: 60.06 Odor: Ammonia-like pH: 9,2-9,5 Melting Point: 130-135° Beilstein Reference: 635724 Merck Reference: 14,9867 MDL No.: MFCD00008022

Synonyms:  Carbamide
  • CAS Number:57-13-6
  • Formula:NH₂CONH₂
  • MDL Number:MFCD00008022
  • Molecular Weight:60.06 g/mol
  • Merck Index:13,09935
  • Boiling Pt:197 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:132,7 °C
  • Melting Pt:130…135 °C
  • Density:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:200-315-5
  • REACH:01-2119463277-33
Specifications

Specifications

  • Type de conditionnement:
    Drum
  • Taille:
    10 kg

Specifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.