BBL™ Mannitol Salt Agar, BD
Mannitol Salt Agar, 500 g
Supplier: BD
Fournisseur #: 211407
Jump to:
Product Details & Documents
Mannitol Salt Agar is a selective and differential medium for the detection and enumeration of staphylococci from clinical and nonclinical specimens.
- Beef extract and peptones provide essential growth factors
- 7.5% concentration of sodium chloride inhibits bacterial growth
- Mannitol fermentation aids in differentiation of staphylococcal species
Difference in colony growth colors also acts as an identifying feature.
Spécifications
Spécifications
- Désignation:Mannitol Salt Agar
- Taille:500 g
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



