Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
PC LENOVO XP/SP3 M58P
Catalogue # CA89187-936
Fournisseur:
REVVITY HEALTH SCIENCES CANADA CA
Agrandir l'image
PC LENOVO XP/SP3 M58P
Catalogue # CA89187-936
Fournisseur:
REVVITY HEALTH SCIENCES CANADA CA
Supplier Number:
09406118
Frequently Bought Together
VWR® Disposable Serological Pipettes
Fournisseur: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: BDH
Falcon® Centrifuge Tubes, Conical Bottom, Corning
Fournisseur: Corning
VWR® Disposable Petri Dishes
Fournisseur: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Fournisseur: VWR International
Acetonitrile ≥99.9% (by GC), OmniSolv®, gradient grade for HPLC, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
VWR® Universal Pipette Tips
Fournisseur: VWR International
Méthanol ≥99.9%, OmniSolv®, gradient grade for HPLC, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma