Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

BD Eclipse™ Needles and Syringes, BD

BD Luer-Lok Syringe with Detachable Needle, 3 ml, 25, 1"
Catalog # CA89042-540
Supplier:   BD
 :  305787
BD Eclipse™ Needles and Syringes, BD
Catalog # CA89042-540
Supplier:  BD
BD Eclipse™ Needles and Syringes, BD
BD Eclipse™ Needles and Syringes, BD

BD Luer-Lok Syringe with Detachable Needle, 3 ml, 25, 1"

Price
$336.00
Log in pour la disponibilité
Case of 300
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

BD Eclipse™ Needles are designed with pivoting needle technology for single-handed activation

For use with BD Luer-Lok™ Syringes.

No hard surface is required with this needle-based, safety-engineered injection device.

Spécifications
  • Volume:
    3 ml
  • Désignation:
    BD Luer-Lok Syringe with Detachable Needle
  • Needle Length:
    1"
  • Jauge:
    25

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.