Benstat™ Divider Tote Boxes, Metro™ | Avantor
Benstat™ Divider Tote Boxes, Metro™
12.5 L (0.44 cu.ft.), 11 long, 15 short, 39.7W×52.4L×7.3H cm (155/8×205/8×27/8"), 44.5W×57.2L×7.6H cm (171/2×221/2×3")
Catalog # CA82002-532
Supplier:   Metropolitan Wire
Fournisseur #:  TB93030BAS
Benstat™ Divider Tote Boxes, Metro™
Catalog # CA82002-532
Supplier:  Metropolitan Wire
Benstat™ Divider Tote Boxes, Metro™
Benstat™ Divider Tote Boxes, Metro™
12.5 L (0.44 cu.ft.), 11 long, 15 short, 39.7W×52.4L×7.3H cm (155/8×205/8×27/8"), 44.5W×57.2L×7.6H cm (171/2×221/2×3")
Price
$156.56
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
Tote boxes offer safe and efficient storage of items
Boxes, dividers, covers, and card holders are made from Benstat™, a static-dissipative polypropylene-based material with a surface resistivity of >105ohms/sq. and <1012ohms/sq. All Benstat™ products are blue.
Insert style covers fit inside the rim of the tote box and feature a finger hole that enables easy removal. Card holders are also available. Choose from holders made from Benstat™ or vinyl.
Boxes are durable, stackable, and feature high impact strength. There is a smooth area on each side of the box that is a convenient place to affix labels and bar codes.
Spécifications
  • Capacité:
    12.5 L (0.44 cu.ft.)
  • Interior Dimensions:
    39.7W×52.4L×7.3H cm (155/8×205/8×27/8")
  • Exterior Dimensions:
    44.5W×57.2L×7.6H cm (171/2×221/2×3")
  • Max. No. of Dividers:
    11 long, 15 short
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Fits
    Exterior Dimensions
    Availability
    Price
  • Long Divider
    Long Divider
    CA82002-546
    82002-522
    23.2L×14H cm (91/8×51/2")
    Log in pour la disponibilité
    Each - $15.41
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Fits
    Exterior Dimensions
    Availability
    Price
  • Long Divider
    Long Divider
    CA82002-552
    82002-530
    37.8L×19.1H cm (147/8×71/2")
    Log in pour la disponibilité
    Each - $30.36
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Fits
    Exterior Dimensions
    Availability
    Price
  • Short Divider
    Short Divider
    CA14233-012
    82002-530
    23.5L×14H cm (91/4×51/2")
    Log in pour la disponibilité
    Each - $19.18
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Fits
    Exterior Dimensions
    Availability
    Price
  • Short Divider
    Short Divider
    CA14233-004
    82002-522
    16.5L×7.6H cm (61/2×3")
    Log in pour la disponibilité
    Each - $14.43
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Fits
    Availability
    Price
  • Insert Style Cover
    Insert Style Cover
    CA14233-000
    82002-530
    Log in pour la disponibilité
    Each - $76.81
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Fits
    Availability
    Price
  • Insert Style Cover
    Insert Style Cover
    CA14233-006
    82002-522
    Log in pour la disponibilité
    Each - $49.91
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Fits
    Exterior Dimensions
    Availability
    Price
  • Long Divider
    Long Divider
    CA82002-560
    82002-538; 82003-786
    53L×19.1H cm (207/8×71/2")
    Log in pour la disponibilité
    Each - $33.61
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Fits
    Exterior Dimensions
    Availability
    Price
  • Long Divider
    Long Divider
    CA82002-558
    82002-538; 82003-786
    53L×14H cm (207/8×51/2")
    Log in pour la disponibilité
    Each - $30.36
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Fits
    Exterior Dimensions
    Availability
    Price
  • Short Divider
    Short Divider
    CA14233-002
    82002-530
    23.5L×7.6H cm (91/4×3")
    Log in pour la disponibilité
    Each - $16.19
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Fits
    Exterior Dimensions
    Availability
    Price
  • Long Divider
    Long Divider
    CA82002-548
    82002-530
    37.8L×7.6H cm (147/8×3")
    Log in pour la disponibilité
    Each - $17.51
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Fits
    Exterior Dimensions
    Availability
    Price
  • Long Divider
    Long Divider
    CA82002-556
    82002-534, -538; 82003-786
    53L×11.4H cm (207/8×41/2")
    Log in pour la disponibilité
    Each - $25.01
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Fits
    Exterior Dimensions
    Availability
    Price
  • Long Divider
    Long Divider
    CA82002-550
    82002-528, -530
    37.8L×14H cm (147/8×51/2")
    Log in pour la disponibilité
    Each - $21.04
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Fits
    Exterior Dimensions
    Availability
    Price
  • Long Divider
    Long Divider
    CA82002-554
    82002-532, -534, -538; 82003-786
    53L×6.4H cm (207/8×21/2")
    Log in pour la disponibilité
    Each - $25.01
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Fits
    Exterior Dimensions
    Availability
    Price
  • Long Divider
    Long Divider
    CA82002-544
    82002-522
    23.2L×7.6H cm (91/8×3")
    Log in pour la disponibilité
    Each - $14.77
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.