1,2,6-Hexanetriol ≥97% for synthesis
Product Details & Documents
1,2,6-Trihydroxyhexane is a stable, high boiling, liquid polyol that is miscible with water and is non-toxic. 1,2,6-TRIHYDROXYHEXANE is used in cosmetic and pharmaceutical cream formulations as a moisturizing agent (humectant). Its excellent solvent properties also lend it useful in as a carrier solvent for ink and paint formulations, as well as in photographic and textile formulations. Due to the interesting physical and chemical cross-linking properties of this triol, it finds utility in the manufacture of synthetic resins, alkyd resins, plasticizers and polyurethane systems.
- CAS Number:106-69-4
- Formule:C₆H₁₄O₃
- Numéro MDL:MFCD00002976
- Molecular Weight:134.18 g/mol
- Ébullition Pt:323 °C (1013 hPa)
- Fusion Pt:25 - 32 °C
- Fusion Pt:25…32 °C
- Densité:1,11 g/cm³ (20 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:203-424-6
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:97% Min.
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass, amber
- Taille:500 g
Spécifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



