Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
1,2,6-Hexanetriol ≥97% for synthesis | Avantor

1,2,6-Hexanetriol ≥97% for synthesis

Glass, amber, 1 kg
Catalog # CA700003-036
Fournisseur #:  T2117-1KG
1,2,6-Hexanetriol ≥97% for synthesis
Catalog # CA700003-036
CAS Number:  106-69-4
1,2,6-Hexanetriol ≥97% for synthesis

Glass, amber, 1 kg

CAS Number:  106-69-4
Price
$5,814.11
Log in pour la disponibilité
Each (1kg)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

1,2,6-Trihydroxyhexane is a stable, high boiling, liquid polyol that is miscible with water and is non-toxic. 1,2,6-TRIHYDROXYHEXANE is used in cosmetic and pharmaceutical cream formulations as a moisturizing agent (humectant). Its excellent solvent properties also lend it useful in as a carrier solvent for ink and paint formulations, as well as in photographic and textile formulations. Due to the interesting physical and chemical cross-linking properties of this triol, it finds utility in the manufacture of synthetic resins, alkyd resins, plasticizers and polyurethane systems.

Synonymes:  1,2,6-Trihydroxyhexane
  • CAS Number:106-69-4
  • Formule:C₆H₁₄O₃
  • Numéro MDL:MFCD00002976
  • Molecular Weight:134.18 g/mol
  • Ébullition Pt:323 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:25 - 32 °C
  • Fusion Pt:25…32 °C
  • Densité:1,11 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:203-424-6
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Assay:
    97% Min.

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass, amber
  • Taille:
    1 kg

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.