Corning® Medium 199 (Mod.), Corning | Avantor
Corning® Medium 199 (Mod.), Corning
Medium 199 (Mod.), Powder [+] Earle's salts [-] sodium bicarbonate, L-glutamine, phenol red, Powder
Catalog # CA45000-574
Supplier:   Corning
Fournisseur #:  90-050-PB
Corning® Medium 199 (Mod.), Corning
Catalog # CA45000-574
Supplier:  Corning
CAS Number:  
Corning® Medium 199 (Mod.), Corning
Corning® Medium 199 (Mod.), Corning
Medium 199 (Mod.), Powder [+] Earle's salts [-] sodium bicarbonate, L-glutamine, phenol red, Powder
CAS Number:  
Price
$138.00
Log in pour la disponibilité
Each (10l)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Medium 199 is often used in vaccine production, virology, and for the culture of various non-transformed cells
  • Low endotoxin - < 0.25EU/mL
  • Mycoplasma tested
  • Liquid media products are formulated with cell culture grade WFI water
  • Manufactured in a cGMP environment
It was originally developed as the result of efforts to create a fully defined, animal origin-free medium. Long-term use of this medium requires serum supplementation.
Spécifications
Spécifications
  • Format du milieu:
    Powder
  • Désignation:
    Medium 199 (Mod.), Powder [+] Earle's salts [-] sodium bicarbonate, L-glutamine, phenol red
  • Cat. No.:
    CA45000-574
  • Storage temperature:
    2...8 °C
Spécifications