Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
BEAKER COVER 3-250ML BKR A32-4
Catalogue # CA21812-820
Fournisseur:
Branson Ultrasonics
Agrandir l'image
BEAKER COVER 3-250ML BKR A32-4
Catalogue # CA21812-820
Fournisseur:
Branson Ultrasonics
Supplier Number:
CPN-246-016
Frequently Bought Together
Falcon® Centrifuge Tubes, Conical Bottom, Corning
Fournisseur: Corning
VWR® Disposable Petri Dishes
Fournisseur: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Fournisseur: VWR International
VWR® Disposable Serological Pipettes
Fournisseur: VWR International
Méthanol ≥99.9%, OmniSolv®, gradient grade for HPLC, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: BDH
Acetonitrile ≥99.9% (by GC), OmniSolv®, gradient grade for HPLC, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
VWR® Universal Pipette Tips
Fournisseur: VWR International