Mops Buffer, 10X, Teknova
Mops Buffer, 10X, Teknova
10X Mops buffer, sterile solution, 100 ml
Catalog # CA200059-678
Mops Buffer, 10X, Teknova
Catalog # CA200059-678
Supplier:  
CAS Number:  
Mops Buffer, 10X, Teknova
10X Mops buffer, sterile solution, 100 ml
CAS Number:  
Discontinued
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
10X MOPS Buffer for EZ Rich defined medium kit
Repeated freeze thaw causes precipitation and a reduction in cell growth. Aliquot contents upon intial thaw
Suitable for molecular biology, protein chemistry, and biochemical applications.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    10X Mops buffer, sterile solution
  • Taille:
    100 ml
  • Cat. No.:
    CA200059-678
  • Storage temperature:
    Frozen
  • Shipping temperature:
    Frozen