Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Molybdate 3 Reagent Solution, Hach | Avantor

Molybdate 3 Reagent Solution, Hach

Molybdate 3 Reagent Solution, 500 mL bottle, Heteropoly blue, 250
Catalog # CA1995-49
Supplier:   Hach
Fournisseur #:  199549
Molybdate 3 Reagent Solution, Hach
Catalog # CA1995-49
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Molybdate 3 Reagent Solution, Hach
Molybdate 3 Reagent Solution, Hach

Molybdate 3 Reagent Solution, 500 mL bottle, Heteropoly blue, 250

CAS Number:  
Price
$111.70
Log in pour la disponibilité
Each (500ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

For low and ultra-low range silica determination by the Heteropoly Blue method

Hach methods 8282 and 8186.

Ordering information: Hazardous Items: Items with this mark may be considered hazardous under some shipping conditions.If necessary, we will change your selected shipping method to accomodate these items.

Spécifications

Spécifications

  • Méthode chimique:
    Heteropoly blue
  • Désignation:
    Molybdate 3 Reagent Solution
  • Taille:
    500 mL bottle
  • No. of Tests:
    250
  • Cat. No.:
    CA1995-49
  • Method:
    Heteropoly Blue

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.