Polypropylene Vials, Starplex®
Unlabeled, 10.00 ml, Round bottom, Amber, Non, None, —, Non sterile
Catalog # CA11006-064
Supplier: Starplex
Fournisseur #: V8095
Jump to:
Product Details & Documents
These vials are made of crack-resistant medical grade polypropylene.
- With or without screw caps
- Flat, conical or round bottoms
Available clear for easy visual inspection and amber for light-sensitive components. These vials provide convenient storage for samples.
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Cap Type:None
- Sterility:Non sterile
- Capacité:10.00 ml
- Color:Amber
- Désignation:Unlabeled
- Cap Color:—
- Bottom Style:Round bottom
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



