CTAB Extraction Solution, Teknova | Avantor
CTAB Extraction Solution, Teknova
CTAB extraction solution, sterile, 250 ml
Catalog # CA100219-610
CTAB Extraction Solution, Teknova
Catalog # CA100219-610
Supplier:  
CAS Number:  
CTAB Extraction Solution, Teknova
CTAB extraction solution, sterile, 250 ml
CAS Number:  
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
BUFFER EXTRCT CTAB 60ML Catalog #CA89167-780
Le produit CA89167-780 est un remplacement de CA100219-610 et a le même emballage et les mêmes spécifications, mais peut être d'une quantité différente.
BUFFER EXTRCT CTAB 125ML Catalog #CA89167-782
Le produit CA89167-782 est un remplacement de CA100219-610 et a le même emballage et les mêmes spécifications, mais peut être d'une quantité différente.
Product Details & Documents
CTAB is a cationic detergent used in the extraction of genomic DNA from bacteria and for the isolation of high molecular weight DNA from plants for plamid minipreps and for PCR.
The Solution contains 1% CTAB, 100 mM Tris-HCl (pH 8,0), 20mM EDTA (pH 8,0) and 1.4M Sodium Chloride.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    CTAB extraction solution, sterile
  • Taille:
    250 ml
Spécifications