Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

TE Buffers, Teknova

TE Buffer, 10X, 250 ml, —, PCR, Litigation, Restriction Digestion, DNA Sequencing, 8.0
Catalog # CA100219-008
Supplier:   Teknova
 :  T3457
TE Buffers, Teknova
Catalog # CA100219-008
Supplier:  Teknova
CAS Number:  
TE Buffers, Teknova

TE Buffer, 10X, 250 ml, —, PCR, Litigation, Restriction Digestion, DNA Sequencing, 8.0

CAS Number:  
Price
$370.85
Log in pour la disponibilité
Each (100ml)
 
Product Details & Documents

For use in research and development.

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
  • Désignation:
    TE Buffer, 10X
  • Taille:
    250 ml
  • pH:
    8.0
  • Utilisation:
    PCR, Litigation, Restriction Digestion, DNA Sequencing

Spécifications