Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Galactose Solution | Avantor

Galactose Solution

Galactose solution, 20%, 1000 ml
Catalog # CA100217-128
Supplier:   Teknova
Fournisseur #:  G0515
Galactose Solution
Catalog # CA100217-128
Supplier:  Teknova
CAS Number:  
Galactose Solution

Galactose solution, 20%, 1000 ml

CAS Number:  
Price
$787.77
Log in pour la disponibilité
Each (1,000ml)
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents

For used in growth media and stored at room temperature.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    Galactose solution, 20%
  • Taille:
    1000 ml
  • Cat. No.:
    CA100217-128
  • Sterility:
    Sterile

Spécifications