Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Galactose Solution

Galactose Solution, 20%, 250 mL
  CA100217-100
 :   Teknova
 :  G0505
Galactose Solution
  CA100217-100
 :  Teknova
 :  
Galactose Solution

Galactose Solution, 20%, 250 mL

 :  
 
$357.57
   
Each (250ml)
 
   
 

For used in growth media and stored at room temperature.

 

 

  • Désignation:
    Galactose Solution, 20%
  • Taille:
    250 mL
  • Cat. No.:
    CA100217-100
  • Sterility:
    Sterile

 

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.