Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Galactose Solution

Galactose Solution, 20%, 500 mL
Catalog # CA100216-666
 :  G0510
Galactose Solution
Catalog # CA100216-666
Supplier:  
CAS Number:  
Galactose Solution

Galactose Solution, 20%, 500 mL

CAS Number:  
Discontinued
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

For used in growth media and stored at room temperature.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    Galactose Solution, 20%
  • Taille:
    500 mL
  • Cat. No.:
    CA100216-666
  • Sterility:
    Sterile

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.