Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®

pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®

±0.01, 185, 186 , Cubetainer®, 20 L (5.3 gal.), 6.86, Colorless
Catalog # BDH5042-20L
Supplier:   BDH
Supplier #:  BDH50420-20F
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Catalog # BDH5042-20L
Supplier:  BDH
CAS Number:  
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®

±0.01, 185, 186 , Cubetainer®, 20 L (5.3 gal.), 6.86, Colorless

CAS Number:  
Price
$595.46
Log in pour la disponibilité
Each (20l)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

BDH pH buffers are available as either colorless or colored solutions.

  • Traceable to NIST Standards reference materials
  • Calibrated in an ISO 17025 certified laboratory using certified Standards
  • Store at room temperature

Ordering information: Buffer set BDH5100-PK comes with two 500 mL bottles each of the pH 4.00 red buffer, pH 7.00 yellow buffer, and pH 10.00 blue buffer.

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Cubetainer®
  • Color:
    Colorless
  • Taille:
    20 L (5.3 gal.)
  • pH:
    6.86
  • pH Accuracy:
    ±0.01
  • Standard Reference Materials No.:
    185, 186

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.