Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Boc-Cit-OH | Avantor

Boc-Cit-OH

5 g
Catalog # A-3165.0005BA
Supplier:   Bachem Americas
Fournisseur #:  4000079.0005
Boc-Cit-OH
Catalog # A-3165.0005BA
Supplier:  Bachem Americas
CAS Number:  45234-13-7
Boc-Cit-OH

5 g

CAS Number:  45234-13-7
Price
$320.65
Log in pour la disponibilité
Each (5g)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

Sequence: Boc-Cit-OH

Bachem also offers Fmoc-Cit-Wang resin, D-1840.

Synonym(s): Boc-Orn(carbamoyl)-OH

Synonymes:  (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-5-ureidopentanoic acid
  • CAS Number:45234-13-7
  • Formule:C₁₁H₂₁N₃O₅
  • Numéro MDL:MFCD00080271
  • Molecular Weight:275.305 g/mol
  • Température de conservation:Congélateur
Spécifications

Spécifications

  • Taille:
    5 g

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.