Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
DIALYS-TBG BIO-RC 10K 16MMX10M
Catalog # 97059-096
Supplier:
Spectrum Laboratories
Expand image
DIALYS-TBG BIO-RC 10K 16MMX10M
Catalog # 97059-096
Supplier:
Spectrum Laboratories
Supplier Number:
128616
Frequently Bought Together
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
Supplier: VWR International
VWR® Disposable Petri Dishes
Supplier: VWR International
Falcon® Centrifuge Tubes, Conical Bottom, Corning
Supplier: Corning
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Supplier: VWR International
VWR® Universal Pipette Tips
Supplier: VWR International
VWR® Microcentrifuge Tubes, PP
Supplier: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Supplier: BDH