Screw Caps, MicroSolv™ | Avantor
Screw Caps, MicroSolv™
PP, Tan Silicone Rubber / White PTFE, bonded, 9-425 mm, Blue, Screw cap
Catalog # 97055-306
Fournisseur #:  9502S-11-MB-K
Screw Caps, MicroSolv™
Catalog # 97055-306
Screw Caps, MicroSolv™
Screw Caps, MicroSolv™
PP, Tan Silicone Rubber / White PTFE, bonded, 9-425 mm, Blue, Screw cap
Price
$771.89
Log in pour la disponibilité
Case of 1,000
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents
Spécifications
  • Taille du bouchon:
    9-425 mm
  • Cap Type:
    Screw cap
  • Septum:
    Tan Silicone Rubber / White PTFE, bonded
  • Matière:
    PP
  • Cap Color:
    Blue