Caps, BASIK™, MicroSolv | Avantor
Caps, BASIK™, MicroSolv
PE, White Silicone Rubber / Natural PTFE, 11 mm, Yellow, Snap cap
Catalog # 97055-036
Fournisseur #:  9502C-E-15Y
Caps, BASIK™, MicroSolv
Catalog # 97055-036
Caps, BASIK™, MicroSolv
Caps, BASIK™, MicroSolv
PE, White Silicone Rubber / Natural PTFE, 11 mm, Yellow, Snap cap
Price
$48.38
Log in pour la disponibilité
Pack of 100
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents
Spécifications
  • Taille du bouchon:
    11 mm
  • Cap Type:
    Snap cap
  • Septum:
    White Silicone Rubber / Natural PTFE
  • Matière:
    PE
  • Cap Color:
    Yellow