8-425 Screw-Thread Vial Caps
Open-top screw cap with flange and 5.5 mm hole, Blue PTFE/White Silicone, Pre-slit, Thickness 0.9 mm, 8 mm, Pink, PP cap
Catalog # 97054-188
Jump to:
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
Product Details & Documents
Spécifications
- Taille du bouchon:8 mm
- Cap Type:PP cap
- Septum:Blue PTFE/White Silicone, Pre-slit, Thickness 0.9 mm
- Désignation:Open-top screw cap with flange and 5.5 mm hole
- Cap Color:Pink