8-425 Screw-Thread Vial Caps
Open-top screw cap with flange and 5.5 mm hole, Red PTFE/White Silicone, Thickness 1.3 mm, 8 mm, Pink, PP cap
Catalog # 97054-186
Jump to:
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
CAP SCR 9 MM BL PP S/T PK100 Catalog #TS6PSC9ST1
Le produit TS6PSC9ST1 est similaire à 97054-186 mais peut avoir un fabricant et/ou un emballage différents.
Product Details & Documents
Spécifications
- Taille du bouchon:8 mm
- Cap Type:PP cap
- Septum:Red PTFE/White Silicone, Thickness 1.3 mm
- Désignation:Open-top screw cap with flange and 5.5 mm hole
- Cap Color:Pink