WHEATON® MicroLiter Sample Vial Component Kits, DWK Life Sciences
Vial, 8.00 ml, Clear, Oui, Solid top, phenolic, Black, PTFE
WHEATON® MicroLiter Sample Vial Component Kits, DWK Life Sciences
Catalog # 97047-730
Jump to:
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
KIT 15 425 CL 12ML BLACK PHN TEF Catalog #97047-726
Le produit 97047-726 est similaire à 97047-730 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
These component kits are shipped with a pack of vials, a pack of caps and a pack of septa.
Available in clear and amber, with polypropylene or phenolic closures and a variety of styles of liners and septa.
Spécifications
- Avec bouchon:Oui
- Cap Type:Solid top, phenolic
- Septum:PTFE
- Capacité:8.00 ml
- Color:Clear
- Désignation:Vial
- Cap Color:Black