Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
SIEVE TES 450/100MM 20.00MM
97034-528
:
Retsch
SIEVE TES 450/100MM 20.00MM
97034-528
:
Retsch
:
60168020000
Frequently Bought Together
VWR® Disposable Petri Dishes
: VWR International
Falcon® Centrifuge Tubes, Conical Bottom, Corning
: Corning
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
: VWR International
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
: VWR International
VWR® Universal Pipette Tips
: VWR International
VWR® Microcentrifuge Tubes, PP
: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
: BDH