Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
General Printer Labels, Brady | Avantor

General Printer Labels, Brady

Printer labels, B-569, Polyester, Blue, BBP®31, BBP®33, 2.25", 30.48 m (100 ft.)
Catalog # 89174-882
Supplier:   Brady Worldwide
Fournisseur #:  117934
General Printer Labels, Brady
Catalog # 89174-882
Supplier:  Brady Worldwide
General Printer Labels, Brady
General Printer Labels, Brady

Printer labels, B-569, Polyester, Blue, BBP®31, BBP®33, 2.25", 30.48 m (100 ft.)

Price
$707.84
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Roll of 1
Product Details & Documents

General labels for straws, petri dishes, bottles, flasks, microplates, bags, and more.

Tamper evident labels and tapes: B-438 metalized polyester, permanent adhesive designed to leave checkboard footprint if removed.

Spécifications
  • Pour l'utilisation avec:
    BBP®31, BBP®33
  • Color:
    Blue
  • Désignation:
    Printer labels, B-569
  • Matière:
    Polyester
  • Roll Length:
    30.48 m (100 ft.)
  • Width:
    2.25"
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.