Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
General Printer Labels, Brady | Avantor

General Printer Labels, Brady

Printer labels, B438, Polyester, Matte silver, BBP®31, BBP®33, 50.8×25.4 mm (2×1")
Catalog # 89174-824
Supplier:   Brady Worldwide
Fournisseur #:  118076
General Printer Labels, Brady
Catalog # 89174-824
Supplier:  Brady Worldwide
General Printer Labels, Brady
General Printer Labels, Brady

Printer labels, B438, Polyester, Matte silver, BBP®31, BBP®33, 50.8×25.4 mm (2×1")

Price
$521.32
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Roll of 1,225
Product Details & Documents

General labels for straws, petri dishes, bottles, flasks, microplates, bags, and more.

Tamper evident labels and tapes: B-438 metalized polyester, permanent adhesive designed to leave checkboard footprint if removed.

Spécifications
  • Pour l'utilisation avec:
    BBP®31, BBP®33
  • Color:
    Matte silver
  • Désignation:
    Printer labels, B438
  • Dimensions:
    50.8×25.4 mm (2×1")
  • Matière:
    Polyester
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.