PCR Plates, Sorenson BioScience
384, 0.03 ml, White
Catalog # 89108-092
Supplier: Sorenson Bioscience
Fournisseur #: 38820
Jump to:
Product Details & Documents
UltraAmp 96- and 384-well PCR plates contains bold-printed alphanumerics and fit all leading thermal cyclers, DNA sequencing/detection instruments, and Real-Time PCR instruments.
- Tight manufacturing tolerances and SBS standard dimensions create plates ideal for automated processes
Certified free of RNase / DNase, Human DNA, Pyrogens and PCR Inhibitors.
Spécifications
- Nb de puits:384
- Well Color:White
- Well Volume:0.03 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.