Labcor™ Pipettor Solution Basins, Biotix
Polystyrene, 100 ml, 3.2 cm (1¼"), 15.2 cm (6"), 8 cm (3⁵⁄₃₂"), Pre-sterile, Individually Wrapped
Catalog # 89092-836
Jump to:
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
BTX 100ML RESERVOIR STCS100 SR-0100-1SC Catalog #89125-676
Le produit 89125-676 est similaire à 89092-836 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
BTX RESERVOIR 100ML PS N ST SR-0100-1SNM Catalog #89511-186
Le produit 89511-186 est similaire à 89092-836 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
RESERVOIR REAGENT 100ML CS100 Catalog #41428-950
Le produit 41428-950 est similaire à 89092-836 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
Disposable basins are designed for 8- and 12-channel pipettors
- Angled sides and V-shaped bottom permit easy access to solution
- Pre-sterile basins are electron beam sterilized and RNase-, DNase-, and pyrogen-free
- Polyvinyl chloride material allows the contents to be clearly viewed
Basins are available pre-sterile or nonsterile and constructed of either polyvinyl chloride or polystyrene.
Spécifications
- Sterility:Pre-sterile
- Largeur:8 cm (3⁵⁄₃₂")
- Capacité:100 ml
- Hauteur:3.2 cm (1¼")
- Longueur:15.2 cm (6")
- Matière:Polystyrene
- Packed:Individually Wrapped
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



