PYREX® Round-Bottom Boiling Flasks, Short Ring Neck, Corning
2 L, 10, 162 x 232 mm (63/8 x 91/8")
Catalog # 89091-296
Supplier: Corning
Fournisseur #: 4260-2L
Jump to:
Product Details & Documents
PYREX® borosilicate glass, clear, with short neck.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
These flask mouth tooled for uniform rubber stopper fit. The normal working temperature is 230 °C.
Spécifications
- Capacité:2 L
- Stopper No.:10
- O.D.×H:162 x 232 mm (63/8 x 91/8")
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



