Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Condenser, Allihn | Avantor

Condenser, Allihn

Condenser, Allihn, 29/42, 600 mm
Catalog # 89053-806
Supplier:   Ace Glass
Fournisseur #:  5945-27
Condenser, Allihn
Catalog # 89053-806
Supplier:  Ace Glass
Condenser, Allihn
Condenser, Allihn

Condenser, Allihn, 29/42, 600 mm

Price
$636.49
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents

Bulb type Allihn condenser, approximately one bulb per every 50 mm, with standard taper inner joint at bottom and reinforced standard taper outer joint at top

Fabricated from borosilicate glass. Size D glass hose connections, for use with 3/8-inch I.D. tubing.

Spécifications
  • ST Joint:
    29/42
  • Désignation:
    Condenser, Allihn
  • Jacket Length:
    600 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.