Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
VWR® Jars, PTFE | Avantor

VWR® Jars, PTFE

60 ml (2 oz.), 46 mm, 60 mm
Catalog # 89026-172
Supplier:   VWR International
VWR® Jars, PTFE
Catalog # 89026-172
Supplier:  VWR International
VWR® Jars, PTFE
VWR® Jars, PTFE

60 ml (2 oz.), 46 mm, 60 mm

Price
$259.91
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents

Isostatically molded, pure FDA approved PTFE molded stackable jars have thick wall construction and a smooth internal finish.

  • Chemically resistant and inert
  • Screw-on cap included

Suitable for IPA Method 1311 TCLP.

Caution: Do not use with cap sealed for chemical reactions or digestions. Loosen lid when thermally sterilizing.

Spécifications
  • Taille du bouchon:
    60 mm
  • Capacité:
    60 ml (2 oz.)
  • Hauteur:
    46 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.